1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacétylacétone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione
APOSPC4590-100GEA 281 EUR InStock
APOSPC4590-100G APOSPC4590-25G
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacétylacétone 98%
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacétylacétone
Formule: C₅H₂F₆O₂
MW: 208,06 g/mol
Point d'ébullition: 70 °C
Densité: 1,486 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000426
Numéro CAS: 1522-22-1
EINECS: 216-191-0
ONU: 2920
ADR: 8+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité