2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4600-1G PC4600-5G PC4600-25G
APOSPC4600-1GEA 31.9 EUR InStock
APOSPC4600-1G APOSPC4600-5G APOSPC4600-25G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 99%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Point de fusion: 51…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115975
Numéro CAS: 132927-09-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité