(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC4605-5GEA 277 EUR InStock
APOSPC4605-5G APOSPC4605-1G
(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆ClFO₂S
MW: 208,64 g/mol
Point de fusion: 60…63 °C
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631930
Numéro CAS: 103360-04-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité