2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-5-methylbenzeneboronic acid, 2-Fluoro-5-methylboronic acid
PC4606-25G PC4606-5G PC4606-100G
APOSPC4606-25GEA 59.6 EUR InStock
APOSPC4606-25G APOSPC4606-5G APOSPC4606-100G
2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid 95%
2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₂
MW: 153,9466 g/mol
Point de fusion: 77…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03428512
Numéro CAS: 166328-16-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité