3-Chloro-5-fluoroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4608-5G PC4608-1G PC4608-25G
APOSPC4608-5GEA 34.8 EUR InStock
APOSPC4608-5G APOSPC4608-1G APOSPC4608-25G
3-Chloro-5-fluoroaniline 98%
3-Chloro-5-fluoroaniline
Formule: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Densité: 1.45 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03407962
Numéro CAS: 4863-91-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité