Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSPC4611-1GEA 263 EUR InStock
APOSPC4611-1G
3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid 97%
3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid


Formule: C₇H₇BFNO₃
MW: 182,95 g/mol
Point de fusion: 257…259 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08235053
Numéro CAS: 874219-34-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité