2-{1-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethylidene}malononitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4616-1G PC4616-5G PC4616-10G
APOSPC4616-1GEA 180 EUR InStock
APOSPC4616-1G APOSPC4616-5G APOSPC4616-10G
2-{1-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethylidene}malononitrile 97%
2-{1-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethylidene}malononitrile
Formule: C₁₂H₈F₃N₃O
Point de fusion: 205…207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00139203
Numéro CAS: 343375-42-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité