4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4621-1G PC4621-5G PC4621-25G PC4621-100G
APOSPC4621-1GEA 0 EUR InStock
APOSPC4621-1G APOSPC4621-5G APOSPC4621-25G APOSPC4621-100G
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile 98%
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄F₂N₂
MW: 154,12 g/mol
Point de fusion: 91…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190102
Numéro CAS: 112279-61-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité