5-(Bromomethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
PC4639-1G PC4639-500MG
APOSPC4639-1GEA 1060 EUR InStock
APOSPC4639-1G APOSPC4639-500MG
5-(Bromomethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole
5-(Bromomethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole
Formule: C₈H₆BrF₃N₂S
Point de fusion: 96…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01935938
Numéro CAS: 338982-24-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité