Perfluorooctane 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Octadécafluorooctane
APOSPC4640-5GEA 43.7 EUR InStock
APOSPC4640-5G APOSPC4640-25G
Perfluorooctane 99%
Perfluorooctane
Formule: C₈F₁₈
MW: 438,06 g/mol
Point d'ébullition: 99…105 °C
Densité: 1,73 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042083
Numéro CAS: 307-34-6
EINECS: 206-199-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité