1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenyl-2-propanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4666-5G PC4666-100G PC4666-25G
APOSPC4666-5GEA 63.8 EUR InStock
APOSPC4666-5G APOSPC4666-100G APOSPC4666-25G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenyl-2-propanol 97%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenyl-2-propanol
Under Mitsunobu conditions primary and secondary alcohols can be protected as hexafluorophenylisopropyl(HIP) ethers: J. Am. Chem. Soc., 116, 8354 (1994).
Formule: C₉H₆F₆O
MW: 244,14 g/mol
Point d'ébullition: 159…160 °C
Densité: 1.45 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040983
Numéro CAS: 718-64-9
EINECS: 211-943-4
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité