4-Chloro-6,8-difluoroquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4675-1G PC4675-250MG
APOSPC4675-1GEA 130 EUR InStock
APOSPC4675-1G APOSPC4675-250MG
4-Chloro-6,8-difluoroquinoline
4-Chloro-6,8-difluoroquinoline
Formule: C₉H₄ClF₂N
MW: 199,585 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00278782
Numéro CAS: 239463-89-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité