4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acrylic acid
PC4721-1G PC4721-25G PC4721-5G
APOSPC4721-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC4721-1G APOSPC4721-25G APOSPC4721-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 95%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₆F₄O₂
MW: 234,15 g/mol
Point de fusion: 141…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236298
Numéro CAS: 239463-90-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité