1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-yl acrylate
PC4754-100G
APOSPC4754-100GEA 156 EUR InStock
APOSPC4754-100G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate 98%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate
Formule: C₆H₄F₆O₂
MW: 222,09 g/mol
Point d'ébullition: 31.6…32.4 °C
Densité: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 10.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040104
Numéro CAS: 2160-89-6
ONU: 3272
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité