1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Hexafluoroisopropyl methacrylate, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropylmethacrylate
PC4756-100G PC4756-50G PC4756-250G
APOSPC4756-100GEA 206 EUR InStock
APOSPC4756-100G APOSPC4756-50G APOSPC4756-250G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate 98%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate
Affords low refractive index polymer.
Formule: C₇H₆F₆O₂
MW: 236,12 g/mol
Point d'ébullition: 99 °C
Densité: 1.302 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 14 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040105
Numéro CAS: 3063-94-3
EINECS: 221-309-9
ONU: 3272
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité