1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-yl 4-methylbenzenesulphonate
PC4760-25G PC4760-5G
APOSPC4760-25GEA 149 EUR InStock
APOSPC4760-25G APOSPC4760-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate 97%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate
Formule: C₁₀H₈F₆O₃S
MW: 322,23 g/mol
Point de fusion: 39…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039262
Numéro CAS: 67674-48-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité