1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-méthyl-2-propanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methylpropan-2-ol, Hexafluoro-tert-butanol, Hexafluoro-2-methylisopropanol
PC4765-100G PC4765-25G PC4765-5G
APOSPC4765-100GEA 619 EUR InStock
APOSPC4765-100G APOSPC4765-25G APOSPC4765-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-méthyl-2-propanol 98%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-méthyl-2-propanol
Formule: C₄H₄F₆O
MW: 182,07 g/mol
Point d'ébullition: 60…62 °C
Densité: 1.484 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039259
Numéro CAS: 1515-14-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité