2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentanediol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4770-5G PC4770-250MG
APOSPC4770-5GEA 0 EUR InStock
APOSPC4770-5G APOSPC4770-250MG
2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentanediol 98%
2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentanediol
  • Soluble in water.
Formule: C₅H₆F₆O₂
MW: 212,09 g/mol
Point d'ébullition: 110…112 °C/10mmHg
Point de fusion: 76…80 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042434
Numéro CAS: 376-90-9
EINECS: 206-819-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité