Bis(1H,1H-perfluorobutyl)fumarate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC4782-25G PC4782-5G PC4782-1G
APOSPC4782-25GEA 728 EUR InStock
APOSPC4782-25G APOSPC4782-5G APOSPC4782-1G
Bis(1H,1H-perfluorobutyl)fumarate 97%
Bis(1H,1H-perfluorobutyl)fumarate
Formule: C₁₂H₆F₁₄O₄
MW: 480,16 g/mol
Point de fusion: 40…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00337741
Numéro CAS: 24120-17-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité