1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl ethyl ether 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl ether
PC4795-25G PC4795-5G PC4795-1G
APOSPC4795-25GEA 174 EUR InStock
APOSPC4795-25G APOSPC4795-5G APOSPC4795-1G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl ethyl ether 97%
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl ethyl ether
Formule: C₅H₆F₆O
Point d'ébullition: 64…71 °C
Densité: 1.321 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236122
Numéro CAS: 380-34-7
ONU: 3271
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité