4,4,4,4',4',4'-Hexafluorovaline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4810-1G PC4810-250MG
APOSPC4810-1GEA 164 EUR InStock
APOSPC4810-1G APOSPC4810-250MG
4,4,4,4',4',4'-Hexafluorovaline 97%
4,4,4,4',4',4'-Hexafluorovaline
Formule: C₅H₅F₆NO₂
Point de fusion: 204 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014349
Numéro CAS: 16063-80-2
EINECS: 240-207-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité