Dihydrogen hexafluorozirconate 45% (p/v) en solution aqueuse
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSPC4812-500GEA 129 EUR InStock
APOSPC4812-500G APOSPC4812-2KG
Dihydrogen hexafluorozirconate 45% (p/v) en solution aqueuse
Dihydrogen hexafluorozirconate
Formule: H₂ZrF₆
MW: 205,215 Da
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082965
Numéro CAS: 12021-95-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité