2'-Trifluorométhoxyacétophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1-ethanone, 1-(2-(Trifluoromethoxy)phenyl)ethanone
PC4816-1G PC4816-25G PC4816-5G
APOSPC4816-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC4816-1G APOSPC4816-25G APOSPC4816-5G
2'-Trifluorométhoxyacétophénone 98%
2'-Trifluorométhoxyacétophénone
Formule: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Densité: 1.265 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236320
Numéro CAS: 220227-93-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité