2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC48294-1G PC48294-5G PC48294-25G
APOSPC48294-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC48294-1G APOSPC48294-5G APOSPC48294-25G
2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄BrF₃N₂
MW: 241,011 g/mol
Point de fusion: 66…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864896
Numéro CAS: 944401-56-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité