3'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(3-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone
PC48297-1G PC48297-5G PC48297-10G
APOSPC48297-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC48297-1G APOSPC48297-5G APOSPC48297-10G
3'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 97%
3'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09264507
Numéro CAS: 161957-61-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité