2-Fluoro-4-iodo-5-méthylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Fluoro-4-iodo-5-picoline
PC48305-1G PC48305-25G PC48305-5G
APOSPC48305-1GEA 105 EUR InStock
APOSPC48305-1G APOSPC48305-25G APOSPC48305-5G
2-Fluoro-4-iodo-5-méthylpyridine
2-Fluoro-4-iodo-5-méthylpyridine
Formule: C₆H₅FIN
MW: 237,02 g/mol
Point de fusion: 40…45 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03095297
Numéro CAS: 153034-94-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité