2-Fluoro-5-nitropyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC48306-25GEA 97.4 EUR InStock
APOSPC48306-25G
2-Fluoro-5-nitropyridine 97%
2-Fluoro-5-nitropyridine
Formule: C₅H₃FN₂O₂
Point d'ébullition: 86…87 °C/7mmHg
Point de fusion: 17…21 °C
Densité: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095059
Numéro CAS: 456-24-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité