3-Amino-2-bromo-5-fluoropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-5-fluoro-3-pyridylamine
APOSPC48312-10GEA 129 EUR InStock
APOSPC48312-10G APOSPC48312-5G APOSPC48312-25G
3-Amino-2-bromo-5-fluoropyridine 98%
3-Amino-2-bromo-5-fluoropyridine
Formule: C₅H₄BrFN₂
Point de fusion: 97…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05662413
Numéro CAS: 884495-03-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité