3,4-Difluoro-o-toluic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC48321-25GEA 245 EUR InStock
APOSPC48321-25G APOSPC48321-5G
3,4-Difluoro-o-toluic acid
3,4-Difluoro-o-toluic acid
Formule: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Point de fusion: 152…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07777153
Numéro CAS: 157652-31-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité