2,3-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2-Dibromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC48350-10G PC48350-1G PC48350-5G
APOSPC48350-10GEA 389 EUR InStock
APOSPC48350-10G APOSPC48350-1G APOSPC48350-5G
2,3-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride 97%
2,3-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂Br₂F₄
MW: 321,89 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800679
Numéro CAS: 1027511-90-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité