2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyrazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC48361-10G PC48361-1G PC48361-5G
APOSPC48361-10GEA 1070 EUR InStock
APOSPC48361-10G APOSPC48361-1G APOSPC48361-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyrazine
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyrazine
Formule: C₅H₂ClF₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13189477
Numéro CAS: 61655-69-4
ONU: 3267
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité