2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48392-1G PC48392-5G
APOSPC48392-1GEA 144 EUR InStock
APOSPC48392-1G APOSPC48392-5G
2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide hydrochloride 95%
2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide hydrochloride
Formule: C₄H₇N₂OF₃·HCl
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09944516
Numéro CAS: 1171331-39-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité