3'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(3-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC48406-1G PC48406-25G PC48406-5G
APOSPC48406-1GEA 30.6 EUR InStock
APOSPC48406-1G APOSPC48406-25G APOSPC48406-5G
3'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
3'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₄BrF₃O
MW: 253,0160 g/mol
Point d'ébullition: 78 °C/15mmHg
Densité: 1.637 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00511232
Numéro CAS: 655-26-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité