4-Fluoro-o-phénylènediamine, grade technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Fluorobenzène-1,2-diamine4-Fluoro-1,2-phénylènediamine
APOSPC48407-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC48407-1G
4-Fluoro-o-phénylènediamine, grade technique
4-Fluoro-o-phénylènediamine
Formule: C₆H₇FN₂
MW: 126,13 g/mol
Point de fusion: 94…98 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042228
Numéro CAS: 367-31-7
EINECS: 206-691-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité