Chlorure de 4-fluorobenzoyle, grade technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC48430-100GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC48430-100G APOSPC48430-250G
Chlorure de 4-fluorobenzoyle, grade technique
Chlorure de 4-fluorobenzoyle
Formule: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C/20mmHg
Point de fusion: 44540 °C
Densité: 1,326 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000684
Numéro CAS: 403-43-0
EINECS: 206-961-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité