Perfluoroheptane(mélange d'isomères) 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Hexadécafluoroheptane
APOSPC48475-100GEA 234 EUR InStock
APOSPC48475-100G APOSPC48475-25G APOSPC48475-5G
Perfluoroheptane(mélange d'isomères) 98%
Perfluoroheptane(mélange d'isomères)
Formule: C₇F₁₆
MW: 388,05 g/mol
Point d'ébullition: 80…82 °C
Densité: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040339
Numéro CAS: 335-57-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité