2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-ol, 4-Hydroxy-2-(methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine, 2-(Methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(1H)-one
PC4857-1G PC4857-5G PC4857-25G
APOSPC4857-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC4857-1G APOSPC4857-5G APOSPC4857-25G
2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol 97%
2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Formule: C₆H₅F₃N₂OS
MW: 210,18 g/mol
Point de fusion: 176…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153191
Numéro CAS: 16097-62-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité