4-Bromo-2-fluoro-N-methylbenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC48582-1G PC48582-250MG
APOSPC48582-1GEA 311 EUR InStock
APOSPC48582-1G APOSPC48582-250MG
4-Bromo-2-fluoro-N-methylbenzamide
4-Bromo-2-fluoro-N-methylbenzamide
Formule: C₈H₇BrFNO
MW: 232,0497 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878362
Numéro CAS: 749927-69-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité