7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)umbelliferone, TFMU
PC4866-1G PC4866-5G
APOSPC4866-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSPC4866-1G APOSPC4866-5G
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 97%
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Formule: C₁₀H₅F₃O₃
MW: 230,14 g/mol
Point de fusion: 178…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037578
Numéro CAS: 575-03-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité