Acide 2-chloro-5-(trifluorométhyl)benzoïque, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-5-trifluoromethylbenzoic acid, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
PC48678-25G PC48678-5G
APOSPC48678-25GEA 29 EUR InStock
APOSPC48678-25G APOSPC48678-5G
Acide 2-chloro-5-(trifluorométhyl)benzoïque, grade Technique
Acide 2-chloro-5-(trifluorométhyl)benzoïque
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224,57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061094
Numéro CAS: 657-06-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité