4-Hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4869H-1G PC4869H-5G
APOSPC4869H-1GEA 40.6 EUR InStock
APOSPC4869H-1G APOSPC4869H-5G
4-Hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid 97%
4-Hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₆F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047603
Numéro CAS: 23779-95-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité