2-Bromo-3,4-difluoroaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC48744-25G
APOSPC48744-25GEA 119 EUR InStock
APOSPC48744-25G
2-Bromo-3,4-difluoroaniline 97%
2-Bromo-3,4-difluoroaniline
Formule: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,00 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11035924
Numéro CAS: 1092349-87-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité