3-Bromo-2-fluoro-6-iodobenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48830-1G PC48830-5G
APOSPC48830-1GEA 161 EUR InStock
APOSPC48830-1G APOSPC48830-5G
3-Bromo-2-fluoro-6-iodobenzonitrile 95%
3-Bromo-2-fluoro-6-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrFIN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800805
Numéro CAS: 217816-66-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité