α,α,α-Trifluoro-2-iodotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Iodobenzotrifluoride, α,α,α-Trifluoro-o-iodotoluene, 1-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
PC4890-10G PC4890-100G PC4890-500G
APOSPC4890-10GEA 0 EUR InStock
APOSPC4890-10G APOSPC4890-100G APOSPC4890-500G
α,α,α-Trifluoro-2-iodotoluène 98%
α,α,α-Trifluoro-2-iodotoluène
Formule: C₇H₄F₃I
MW: 272,01 g/mol
Point d'ébullition: 197…198 °C
Densité: 1.936 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001041
Numéro CAS: 444-29-1
EINECS: 207-147-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité