4-Fluorophenyloxamic acid ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-((4-fluorophenyl)amino)-2-oxoacetate, Ethyl 2-(4-fluoroanilino)-2-oxoacetate
PC4896-10G PC4896-1G PC4896-5G
APOSPC4896-10GEA 582 EUR InStock
APOSPC4896-10G APOSPC4896-1G APOSPC4896-5G
4-Fluorophenyloxamic acid ethyl ester
4-Fluorophenyloxamic acid ethyl ester
Formule: C₁₀H₁₀FNO₃
MW: 211,1897 g/mol
Point de fusion: 120…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00119045
Numéro CAS: 69065-91-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité