1-Bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49013-1G PC49013-5G
APOSPC49013-1GEA 350 EUR InStock
APOSPC49013-1G APOSPC49013-5G
1-Bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane
1-Bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane
Formule: C₄H₅BrF₂
MW: 170,985 g/mol
Point d'ébullition: 108…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797749
Numéro CAS: 77613-65-1
ONU: 1992
ADR: 3+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité