3-Methyl-7-(trifluoromethyl)pyrrolo[1,2,a]pyrazin-1-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49036-1G PC49036-500MG
APOSPC49036-1GEA 401 EUR InStock
APOSPC49036-1G APOSPC49036-500MG
3-Methyl-7-(trifluoromethyl)pyrrolo[1,2,a]pyrazin-1-one 95%
3-Methyl-7-(trifluoromethyl)pyrrolo[1,2,a]pyrazin-1-one
Formule: C₉H₇F₃N₂O
MW: 216,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19982827
Numéro CAS: 1025054-82-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité