2-Chloro-5-(difluoromethyl)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC49045-10G PC49045-1G PC49045-5G
APOSPC49045-10GEA 1100 EUR InStock
APOSPC49045-10G APOSPC49045-1G APOSPC49045-5G
2-Chloro-5-(difluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄ClF₂N
Point d'ébullition: 156…164 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16140199
Numéro CAS: 71701-99-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité