Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC49062-5GEA 43.7 EUR InStock
APOSPC49062-5G APOSPC49062-25G APOSPC49062-100G
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate 96%
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate
Formule: C₁₂H₂₈BF₄P
MW: 290,13 g/mol
Point de fusion: 260…261 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039975
Numéro CAS: 131274-22-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité