Phenyl trifluoromethyl sulphone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Phenyl Trifluoromethyl sulphone
PC49074-5G
APOSPC49074-5GEA 119 EUR InStock
APOSPC49074-5G
Phenyl trifluoromethyl sulphone 98%
Phenyl trifluoromethyl sulphone
Formule: C₇H₅F₃O₂S
MW: 210,17 g/mol
Densité: 1.423 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159083
Numéro CAS: 426-58-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité